Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 481 Smart Configuration des filtres: 2C1P Détection: S Panneau arrière: standard F açades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 481 Smart Configuration des filtres: 2C1P Détection: S Panneau arrière: standard F açades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA621G01011C41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou