Hottes à flux laminaire à filtration sans raccordement, Captair® Smart 481
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
AA626A00011A21
ERLAAA626A00011A21EA 0 EUR InStock
ERLAAA626A00011A21
Hottes à flux laminaire à filtration sans raccordement, Captair® Smart 481
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Les nouvelles hottes à filtration sans raccordement Captair® Smart sont conçues avec un mode de communication simple et innovant. La communication lumineuse simple et intuitive de la technologie Smart indique l'état de la hotte. Un simple motif lumineux indique si le débit d'air est compromis, s'il y a une panne de ventilateur ou si un filtre est percé.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://be.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17327608
  • La filtration Flex unique d'Erlab peut gérer la plupart des applications de laboratoire
  • Nouvelles sondes ajoutées pour la détection de solvants, d'acides ou de formaldéhyde
  • Faible consommation d'énergie
  • Nouvel anémomètre électronique de surveillance de la vitesse frontale
  • Volet incliné à 6° volet pour une visibilité optimale et un espace de travail ergonomique
  • Grandes ouvertures pour un accès facile au travail
Le système de filtration configurable au-dessus du boîtier peut être adapté pour filtrer les gaz, les solvants, les poudres et les particules et assurer la protection de l'utilisateur et du laboratoire grâce à une recirculation sûre et efficace de l'air dans la pièce et une libération d'air purifié, sans odeurs ou vapeurs toxiques dangereuses.
L'application eGuard peut être téléchargée. Elle offre à l'utilisateur un contrôle à distance pour surveiller la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité vers un appareil mobile, une tablette ou un PC.
Structure en acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et recouvert d'un polymère anti-acide. Côtés et panneaux avant en acrylique résistant aux produits chimiques.
Types de filtres à charbon:
AS : pour les vapeurs organiques
BE : polyvalent pour les vapeurs acides et organiques
: pour les vapeurs de formaldéhyde
: pour les vapeurs d'ammoniac
HP : filtre HEPA H14 pour les poudres
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature & Hygrometry sensors.
Certifications: Conforme aux normes AFNOR NFX 15 211/ANSI , BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (filtres HEPA H14 et ULPA U 17 - marquage CE.
Attention: Il existe une très large gamme de hottes et enceintes Erlab. Pour vous assurer de recevoir le bon produit pour votre application et votre environnement spécifiques, veuillez remplir le formulaire de contact selon l'URL ci-dessus. Votre représentant commercial local Avantor vous enverra ensuite un formulaire eValiQuest pour obtenir des détails sur votre application et Exigences. Une fois que nous aurons reçu votre réponse, nous vous enverrons un devis basé sur vos exigences précises, garantissant que toutes les exigences de manutention et de sécurité sont respectées.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité