Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 392 Smart Configuration des filtres: 2C1P Détection: A Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: reverso + sad gauche Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 392 Smart Configuration des filtres: 2C1P Détection: A Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: reverso + sad gauche Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA631G02026C31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou