Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 392 Smart Configuration des filtres: 2P1C Détection: S Panneau arrière: standard F açades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 392 Smart Configuration des filtres: 2P1C Détection: S Panneau arrière: standard F açades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA631J01012A31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou