Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 483 Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: S Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: GB Versi 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 483 Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: S Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: GB Versi 1 * 1 Pce ERLAAA641F01022B31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou