Hottes à flux laminaire à filtration sans raccordement, Captair® Smart 483
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
AA646A00011A21
ERLAAA646A00011A21EA 0 EUR InStock
ERLAAA646A00011A21
Hottes à flux laminaire à filtration sans raccordement, Captair® Smart 483
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Les nouvelles hottes à filtration sans raccordement Captair® Smart sont conçues avec un mode de communication simple et innovant. La communication lumineuse simple et intuitive de la technologie Smart indique l'état de la hotte.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://be.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20532415
  • Un simple motif lumineux et des impulsions sonores indiquent si le débit d'air est compromis, s'il y a une panne de ventilateur ou si un filtre est percé
  • Flexibilité : colonne de filtration modulaire s'adaptant aux modifications d'application
  • Capteur permettant de détecter en temps réel la saturation du filtre principal avec des solvants, des acides et du formaldéhyde
  • Aucune émission chimique dans l'atmosphère
  • Aucun coût de raccordement
  • Faible consommation d'énergie
  • Nouvel anémomètre électronique de surveillance de la vitesse frontale
  • Volet incliné à 6° volet pour une visibilité optimale et un espace de travail ergonomique
  • Grandes ouvertures pour un accès facile au travail
Structure en acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et recouvert d'un polymère anti-acide. Côtés et panneaux avant en acrylique résistant aux produits chimiques.
Le système de filtration configurable au-dessus du boîtier peut être adapté pour filtrer les gaz, les solvants, les poudres et les particules et assurer la protection de l'utilisateur et du laboratoire grâce à une recirculation sûre et efficace de l'air dans la pièce et une libération d'air purifié, sans odeurs ou vapeurs toxiques dangereuses.
L'application eGuard peut être téléchargée. Elle offre à l'utilisateur un contrôle à distance pour surveiller la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité vers un appareil mobile, une tablette ou un PC.
Types de filtres à charbon :
AS : pour les vapeurs organiques
BE : polyvalent pour les vapeurs acides et organiques
: pour les vapeurs de formaldéhyde
: pour les vapeurs d'ammoniac
Certifications: Conformes aux normes AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 sur l'efficacité de la filtration (classes 1 et 2).
Attention: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité