Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Panneau arrière: standard Faç ades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Panneau arrière: standard Faç ades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA651A03011C31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou