Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 2C Détection: A Options supplémentaires: bouto n d'eclairage Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: pdt en verre emaille A 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 2C Détection: A Options supplémentaires: bouto n d'eclairage Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: pdt en verre emaille A 1 * 1 Pce ERLAAA651B02114B31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou