Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1P2C Options supplémentaires: bouton d'eclaira ge Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: Trespa® Toplab® 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1P2C Options supplémentaires: bouton d'eclaira ge Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: Trespa® Toplab® 1 * 1 Pce ERLAAA651D00112C41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou