Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: S Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: EU Versi 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: S Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: EU Versi 1 * 1 Pce ERLAAA651D01022B21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou