Modle technologie: Hotte filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 2C1P Dtection: A Options supplmentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrire: transparent Faades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: Trespa Toplab p 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle technologie: Hotte filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 2C1P Dtection: A Options supplmentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrire: transparent Faades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: Trespa Toplab p 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 2C1P Détection: A Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: Trespa® Toplab® p 1 * 1 Pce ERLAAA651G02124C21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou