Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 2P Options supplémentaires: bouton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 2P Options supplémentaires: bouton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA651H00122A21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou