Modle Technologie: Hotte filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1C Dtection: A Panneau arrire: Standard Fa ades et Panneaux: Reverso + sas dchets gauche Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1C Dtection: A Panneau arrire: Standard Fa ades et Panneaux: Reverso + sas dchets gauche Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle Technologie: Hotte à filtration Captair 633 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: A Panneau arrière: Standard Faç ades et Panneaux: Reverso + sas à déchets gauche Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA656A02016D21 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou