Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA661A03023D41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou