Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA661A03024D21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou