Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P1C Options supplémentaires: bouton d'eclaira ge Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: reverso + sad droite Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentati 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P1C Options supplémentaires: bouton d'eclaira ge Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: reverso + sad droite Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentati 1 * 1 Pce ERLAAA661C00115B31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou