Modle technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: F Panneau arrire: transparen t Faades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: GB Version 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Modle technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: F Panneau arrire: transparen t Faades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: GB Version 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P1C Détection: F Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: GB Version 1 * 1 Pce ERLAAA661C03021B31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou