Modle technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: F Panneau arrire: transparen t Faades et Panneaux: reverso + sad gauche Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: F Panneau arrire: transparen t Faades et Panneaux: reverso + sad gauche Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P1C Détection: F Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: reverso + sad gauche Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA661C03026D21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou