Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: A Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: reverso + sad droite Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: A Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: reverso + sad droite Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA661D02025C31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou