Modle technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P2C Dtection: A Options supplmentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrire: standard Faades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: pdt e 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Modle technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P2C Dtection: A Options supplmentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrire: standard Faades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: pdt e 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: A Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: pdt e 1 * 1 Pce ERLAAA661D02111B31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou