Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: A Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: reverso + sad gauche Plan de travail: pdt en verre em 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: A Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: reverso + sad gauche Plan de travail: pdt en verre em 1 * 1 Pce ERLAAA661F02126B21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou