Modle technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C1P Dtection: F Panneau arrire: standard F aades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C1P Dtection: F Panneau arrire: standard F aades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: F Panneau arrière: standard F açades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA661F03013A31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou