Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 2C1P Détection: F Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: acier inoxydable 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 2C1P Détection: F Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: reverso + standard Plan de travail: acier inoxydable 1 * 1 Pce ERLAAA661G03124D21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou