Modle Technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P2C Dtection: F Panneau arrire: Standard F aades et Panneaux: Ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P2C Dtection: F Panneau arrire: Standard F aades et Panneaux: Ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle Technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: F Panneau arrière: Standard F açades et Panneaux: Ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA666D03011D21 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou