Modle Technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C1P Dtection: S Panneau arrire: Transparen t Faades et Panneaux: Reverso + sas dchets gauche Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C1P Dtection: S Panneau arrire: Transparen t Faades et Panneaux: Reverso + sas dchets gauche Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle Technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: S Panneau arrière: Transparen t Façades et Panneaux: Reverso + sas à déchets gauche Plan de travail: Acier inoxydable Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA666F01026D21 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou