Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Captair® 632A Midcap Ductless Filtering Storage Cabinet

Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
AB072AA0000003
ERLAAB072AA0000003EA 1233 EUR InStock
ERLAAB072AA0000003
Captair® 632A Midcap Ductless Filtering Storage Cabinet
Mobilier Armoires de stockage
This chemical storage cabinets provide outstanding filtration quality which ensure users and laboratory technicians protection against chemical hazards.

  • The safest storage cabinets are also the least expensive
  • Designed to keep users free from chemical inhalations
  • Filtering storage cabinets minimize the risk posed by fumes, vapors, and chemicals
  • A level of protection above even the most stringent standards
  • Equipment that is easy to install and simple to use
  • Filtering storage cabinets connect to your smartphone and send you valuable information in real time
  • Increased safety from a door sensor which warns the user if they are open for a prolonged period of time

Their technology adapts to the type of product being stored. Users are given the best possible view of the stored products through their transparent doors and are alerted in the event of prolonged opening.

Air flow: 10 m³/h
Voltage: 110 - 230 V/50 - 60 Hz
Power consumption: 16 W
Structure: Corrosion resistant electro-galvanized steel coated with anti-acid polymer
Filtration module: Polypropylene
Particulate filtration for powders*: HEPA H13: 99,95 % efficiency filtration of particles over 0,1 μm in size
Lock: key lock

Certifications: According to the AFNOR NF X 15-211:2009 standard : France, EN 1822 : 1998 (HEPA H14 Filters).

Information de livraison: Supplied with two retention trays and two sliding shelves, and two absorbant mats.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité