Modle technologie: Armoire filtration Captair 1634 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: F Porte1: avec etagres+se rrure simple Porte2: extractibles+serrure simple Alimentation: EU Version: 2 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle technologie: Armoire filtration Captair 1634 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: F Porte1: avec etagres+se rrure simple Porte2: extractibles+serrure simple Alimentation: EU Version: 2 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Armoire à filtration Captair 1634 Smart Configuration des filtres: 1P1C Détection: F Porte1: avec etagères+se rrure simple Porte2: extractibles+serrure simple Alimentation: EU Version: 2 1 * 1 Pce ERLAAB51C030030422 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou