Modèle technologie: Armoire à filtration Captair 1634 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: F Porte1: avec etagères+se rrure simple Porte2: avec etagères+serrure simple Alimentation: EU Version: 2 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Armoire à filtration Captair 1634 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: F Porte1: avec etagères+se rrure simple Porte2: avec etagères+serrure simple Alimentation: EU Version: 2 1 * 1 Pce ERLAAB51D030030322 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou