Modèle technologie: Armoire à filtration Captair 632B Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: S Porte: extractibles+serr ure simple Position: sous pdt Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Armoire à filtration Captair 632B Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: S Porte: extractibles+serr ure simple Position: sous pdt Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAB81F01004431 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou