Modle technologie: Hotte filtration empourssierement contrle Captair Flow 483 Smart Configuration des filtres: 1C1P Dtection: S Panneau arrire: standard Faades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: acier inoxydable 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Modle technologie: Hotte filtration empourssierement contrle Captair Flow 483 Smart Configuration des filtres: 1C1P Dtection: S Panneau arrire: standard Faades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: acier inoxydable 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration empourssierement contrôle Captair Flow 483 Smart Configuration des filtres: 1C1P Détection: S Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: acier inoxydable 1 * 1 Pce ERLAAF641F01011D41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou