Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1P1C Détection: F Options supplémentaires: THR Coul eur: noir Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1P1C Détection: F Options supplémentaires: THR Coul eur: noir Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAP021C03220031 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou