Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1P1C Détection: PF Options supplémentaires: THR Cou leur: blanc UV (nb): 1 Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1P1C Détection: PF Options supplémentaires: THR Cou leur: blanc UV (nb): 1 Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAP021C13210141 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou