Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1P Couleur: noir Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1P Couleur: noir Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAP021E00020031 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou