Modle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1C1P Dtection: AF Options supplmentaires: THR Cou leur: blanc Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Modle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1C1P Dtection: AF Options supplmentaires: THR Cou leur: blanc Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1C1P Détection: AF Options supplémentaires: THR Cou leur: blanc Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAP021F06210021 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou