Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1C1P Détection: PS Options supplémentaires: THR Cou leur: noir UV (nb): 1 Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Epurateur air autonome Halo 25 Configuration des filtres: 1C1P Détection: PS Options supplémentaires: THR Cou leur: noir UV (nb): 1 Alimentation: GB Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAP021F09220131 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou