Modle Technologie: Epurateur d'air autonome Halo 25 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: SAF Couleur: Blanc UV (nb) : 1 Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle Technologie: Epurateur d'air autonome Halo 25 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: SAF Couleur: Blanc UV (nb) : 1 Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle Technologie: Epurateur d'air autonome Halo 25 Smart Configuration des filtres: 1P1C Détection: SAF Couleur: Blanc UV (nb) : 1 Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAP026C04010121 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou