Plan de travail TRESPA TopLabPlus avec bac de rétention intégré SMART63. Idéal manipulation de poudres. Pesées: précision jusqu'à 6 décimal es. Haute résistance chimique et mécanique. Facile à nettoyer 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Plan de travail TRESPA TopLabPlus avec bac de rétention intégré SMART63. Idéal manipulation de poudres. Pesées: précision jusqu'à 6 décimal es. Haute résistance chimique et mécanique. Facile à nettoyer 1 * 1 Pce ERLAI0165030001 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou