Plan de travail TRESPA TopLabPlus avec bac de rtention intgr SMART714. Idal manipulation de poudres. Peses: prcision jusqu' 6 dcimal es. Haute rsistance chimique et mcanique. Facile nettoyer 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Plan de travail TRESPA TopLabPlus avec bac de rtention intgr SMART714. Idal manipulation de poudres. Peses: prcision jusqu' 6 dcimal es. Haute rsistance chimique et mcanique. Facile nettoyer 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Plan de travail TRESPA TopLabPlus avec bac de rétention intégré SMART714. Idéal manipulation de poudres. Pesées: précision jusqu'à 6 décimal es. Haute résistance chimique et mécanique. Facile à nettoyer 1 * 1 Pce ERLAI0166030001 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou