L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Watchmakers' magnifiers
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
1130 11245 11247 1124110
ESCH1130EA 51.2 EUR InStock
ESCH1130 ESCH11245 ESCH11247 ESCH1124110
Watchmakers' magnifiers
Loupes
PXM® lightweight lenses with antistatic and scratch resistant coating. Ideal as a watchmaker's magnifier or gemstone magnifier.
  • Includes vent to prevent condensation
  • Made of flame resistant plastic material
  • Colour: anthracite
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité