Aspheric Stand Magnifier, 10×
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
1154
ESCH1154EA 88.3 EUR InStock
ESCH1154
Aspheric Stand Magnifier, 10×
Loupes
Provides a clear, distortion-free image, with exchangeable precision measuring scales for various applications and allows fine focusing via handy focusing ring.
  • Diopter: 40 D
  • Lens type: Achromatic
  • Lens material: Glass
  • Lens coating: Cera-Tec coating
  • Lens size: 22,8 mm
.
Conditionnement: Comes in a solid plastic box providing space for other scales, supplied with standard scale no. 1152-01, measuring range 20 mm, 1/10 mm graduation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité