Precision scale magnifiers
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
155074
ESCH155074EA 188 EUR InStock
ESCH155074
Precision scale magnifiers
Loupes
Precision magnifiers with brightness control and removable measuring scale available with battery or mains handle with brightness control.
Aspheric PXM® lightweight lens with Cera-tec® hard coating (both sides).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité