Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MaxDetail® Maginifying Spectacles (for near) - Dark Grey

Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
1624511
ESCH1624511EA 120 EUR InStock
ESCH1624511
MaxDetail® Maginifying Spectacles (for near) - Dark Grey
Loupes
These hands-free, head-mounted glasses provide 2X magnification and can be adjusted so that each eye lens can be focused separately [±3 diopters], making the system adaptable to most patients. The glasses will focus on near objects with working distances of 25,4 mm and are perfect for any near viewing activity where a magnified image is helpful.

  • Lens Type: Galilean
  • Lens Material: PXM Plastic
  • Frame Size: 137 mm
  • Temple Size: 135 mm
  • Lens Size: 1,25
  • Field of view: 20°
  • PD Range: 60 to 80 mm

Bridge Size: Open saddle
Weight: 0,04 kg

Miscellaneous: Can be adjusted (+/- 3D) for spherical correction. The 1624-511 features dark grey temples and replaces the 1624-51 which had lighter colored temples.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité