Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mobilux® Digital Magnifier, Digital Touch HD

Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
16511
ESCH16511EA 611 EUR InStock
ESCH16511
Mobilux® Digital Magnifier, Digital Touch HD
Loupes
Premium quality digital magnifier.

  • Relaxed reading due to non-reflective, high contrast display
  • 2 in 1: handy reading device for when you are on the move plus simple screen-reading device for use at home
  • Easy orientation and reading as the HD camera is positioned centrally under the display
  • Simple, intuitive operation via touchscreen with clearly recognisable symbols
  • You can write under the reading device when it is in the tilted position

Non-reflective 4,3" display
Generous depth of focus for variable viewing distances
LCD brightness can be dimmed in the case of a high level of glare sensitivity
Image capture function for storing images on preinstalled SD card
The possibility of transferring images onto the computer via USB
Screen-reading function via computer monitor
LED light can be switched off for use on shiny surfaces
Automatic shut-off if the device has not been used for approx. 3 minutes to ensure low power consumption
Weight: 230 g

5 viewing modes are available which is true colour, contrast-enhanced black/white, white/black, black/yellow and yellow/black.

Battery run time: 2,5 to 3 hours, charging time: approx. 2 hours
Lithium ion rechargeable battery
Mains voltage requirement for battery charger: 110 to 240 V, 50 to 60 Hz

Information de livraison: Supplied with adapter for EU, GB, US, AUS and protective hard foam case, lanyard and cleaning cloth.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité