Loupe de lecture
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
2668950
ESCH2668950EA 103 EUR InStock
ESCH2668950
Loupe de lecture
Loupes
Cette loupe aplanétique est adaptée à la lecture et à l'observation de photos sur de longues périodes.
  • Image sans aberration sphérique
  • Image bord à bord et sans distorsion
  • Confortable grâce à la poignée ergonomique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité