High Speed Camera, CMEX-18 Pro
Fournisseur: EUROMEX
DC.18000-PRO
EUMXDC.18000-PROEA 1180 EUR InStock
EUMXDC.18000-PRO
High Speed Camera, CMEX-18 Pro
Caméras
High speed camera with perfect colour-reproduction capability.
  • 18,0 Mpix CMOS colour USB 3,0 camera
  • 1/2,3" sensor, 4912×3684 pixels
  • Low signal/noise ratio
  • USB 3.0 interface (USB 2.0 compatible)
Housing: Integrated CNC aluminum alloy
Power supply: 5 V over PC USB port
Information de livraison: Supplied with 0,5× objective with C-mount, USB 3 cable, 30 and 30,5 mm adapters for stereomicroscopes, 76×24 mm calibration slide (1 mm/100), carton box.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité