Rfractomtre main pour applications cliniques: - proteins in serum: 0-12 g/dl, - urine specific gravity: 1.00-1.05 sg, _ RI: 1.333-1.360. 1 * 1 Pce
Fournisseur: EUROMEX
Rfractomtre main pour applications cliniques: - proteins in serum: 0-12 g/dl, - urine specific gravity: 1.00-1.05 sg, _ RI: 1.333-1.360. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Réfractomètre à main pour applications cliniques: - proteins in serum: 0-12 g/dl, - urine specific gravity: 1.00-1.05 sg, _ RI: 1.333-1.360. 1 * 1 Pce EUMXRF.6612 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou