Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS, deshydraté (max. 0,02% H₂O) (99.8% D) pour spectroscopie RMN


D310B-7.5ML
EURTD310B-7.5MLEA 0 EUR InStock
EURTD310B-7.5ML
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS, deshydraté (max. 0,02% H₂O) (99.8% D) pour spectroscopie RMN
Diméthylsulfoxyde-D6


Formule: D₃CS(O)CD₃
Point d'ébullition: 189 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 20.2 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité