Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Fournisseur: EUTECH
CONSEN91W CONSEN91B CONSEN9201D
EUTECONSEN91WEA 242 EUR InStock
EUTECONSEN91W EUTECONSEN91B EUTECONSEN9201D
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Électrodes Électrodes de conductivité
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
  • Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • 6-pin, 8 pin or BNC connector
  • For use with different Eutech meters
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité