pH electrode with spear tip, Eutech
Fournisseur: EUTECH
EC620133
EUTEEC620133EA 369 EUR InStock
EUTEEC620133
pH electrode with spear tip, Eutech
Électrodes Électrodes pH
This glass-body electrode features a spear tip. Suitable for semi-solid samples.
  • Open pore junction
  • For use with all pH meters with BNC input connector
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité