pH combination electrode, Eutech
Fournisseur: EUTECH
ECFC7352901B
EUTEECFC7352901BEA 139 EUR InStock
EUTEECFC7352901B
pH combination electrode, Eutech
Électrodes Électrodes pH
"General purpose "3-in-1" pH/temperature combination electrode for use with the following meters: pH 5 / pH 6 / pH 5+ / pH 6+ / pH 11 / pH 110 / pH 510 / pH 700 / pH 1100 / pH 2100 / pH 2700 / Ion 6 / Ion 6+ / Ion 510 / Ion 700 / Ion 2700 / PC 2700.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité